Merck
ENAH0424BA4A
Enamine
6,7-dithiaspiro[3.4]octan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.26
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dithiaspiro[3.4]octan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8OS2/c7-5-1-6(2-5)3-8-9-4-6/h1-4H2
InChI Key
CKSXZGVEFFHIOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608637
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)