Merck
ENAH0424BA49
Enamine
1-(2-phenylethyl)-1H-pyrazol-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.69
MDL番号:
Iupac Name
1-phenethyl-1H-pyrazol-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O.ClH/c14-11-8-12-13(9-11)7-6-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,8-9,14H,6-7H2;1H
InChI Key
WXHPJDJUKAOQIO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608623