Merck
ENAH0424B996
Enamine
tert-butyl N-{2-[4-(aminomethyl)phenyl]propan-2-yl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-(4-(aminomethyl)phenyl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H24N2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-15(4,5)12-8-6-11(10-16)7-9-12/h6-9H,10,16H2,1-5H3,(H,17,18)
InChI Key
VHRULXKYLGHVFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478752
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1478752