Merck
ENAH0424B7E7
Enamine
2-cyano-2-(oxan-4-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.71
MDL番号:
Iupac Name
2-cyano-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H12ClNO3S/c9-14(11,12)6-8(5-10)7-1-3-13-4-2-7/h7-8H,1-4,6H2
InChI Key
BZEZYPKLXCTLQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272228
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)