Merck
ENAH0424B1C4
Enamine
3,3-difluoro-2-methylbutane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.64
MDL番号:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClF2O2S/c1-4(5(2,7)8)3-11(6,9)10/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
MEEJQOUEEYGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-369750
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-369750