Merck
ENAH0424AEF8
Enamine
2,2-dimethyloxolane-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethyltetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-7(2)6(5-8)3-4-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QQQAKNMUMVKEMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222512
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222512
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)