Merck
ENAH0424AEF4
Enamine
(3-bromo-1,2-oxazol-5-yl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.5
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromoisoxazol-5-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H3BrClNO3S/c5-4-1-3(10-7-4)2-11(6,8)9/h1H,2H2
InChI Key
JYCJLFVEXBSOMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221762
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221762
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)