Merck
ENAH0424AD4A
Enamine
ethyl 1-cyclopropyl-4,5-dioxopyrrolidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-cyclopropyl-4,5-dioxo-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-2-15-10(14)7-5-11(6-3-4-6)9(13)8(7)12/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
NWQDPDKTNWFGIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25721
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25721