Merck
ENAH0424ABDE
Enamine
1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-4-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.67
MDL番号:
Iupac Name
1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H7ClO3S/c10-14(12,13)9-3-1-2-6-7(9)4-5-8(6)11/h1-3H,4-5H2
InChI Key
BLWPETYKWUHVLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114357
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114357