Merck
ENAH03BC21D6
Enamine
4-{[2-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)ethyl]amino}pyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.28
MDL番号:
Iupac Name
4-((2-(prop-2-yn-1-ylthio)ethyl)amino)pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11N3O2S/c1-2-4-16-5-3-12-9-8(10(14)15)6-11-7-13-9/h1,6-7H,3-5H2,(H,14,15)(H,11,12,13)
InChI Key
AUKMBNSXJCXPHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1449931
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1449931
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)