Merck
ENAH03BC162A
Enamine
ethyl 2-(piperidin-3-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(piperidin-3-yl)thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S.BrH/c1-2-15-11(14)9-7-16-10(13-9)8-4-3-5-12-6-8;/h7-8,12H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
IJICJTJKSRICSC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1307864
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1307864
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)