Merck
ENAH03BC0B61
Enamine
2-amino-4-(ethanesulfonyl)butanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.25
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-(ethylsulfonyl)butanamide
Inchi Code
1S/C6H14N2O3S/c1-2-12(10,11)4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
IZYQWNFVIJDHID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299151
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1299151