Merck
ENAH03BBD650
Enamine
N-(prop-2-yn-1-yl)oxetan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.14
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-propynyl)-3-oxetanamine
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-2-3-7-6-4-8-5-6/h1,6-7H,3-5H2
InChI Key
MHDGXUFFYJYSPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1290903
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1290903