Merck
ENAH03BBC379
Enamine
(3-cyclopropylphenyl)methanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.27
MDL番号:
Iupac Name
(3-cyclopropylphenyl)methanethiol
Inchi Code
1S/C10H12S/c11-7-8-2-1-3-10(6-8)9-4-5-9/h1-3,6,9,11H,4-5,7H2
InChI Key
BYJZLNWOTVKQRF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288261