Merck
ENAH03BBC35C
Enamine
(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.2
MDL番号:
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanethiol
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-7-3-2-5(4-8)6-7/h2-3,8H,4H2,1H3
InChI Key
OWVCTVNASONDDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288106
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1288106