Merck
ENAH03BB4EEB
Enamine
3-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c13-10-6-16-9-3-1-7(2-4-11(14)15)5-8(9)12-10/h1,3,5H,2,4,6H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
KABSKLUTMYWZHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270504
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270504