Merck
ENAH03BB42BB
Enamine
1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-tetrazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N6.2ClH/c1-3-11(4-2-6-1)5-7-9-10-8-5;;/h6H,1-4H2,(H,7,8,9,10);2*1H
InChI Key
NQAXMYJWMIBFLE-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268087
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268087