Merck
ENAH03BB3B46
Enamine
{7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.76
MDL番号:
Iupac Name
(7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-1-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H17ClO2S/c1-9(2)8-3-5-10(9,6-4-8)7-14(11,12)13/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
BSBVLFMMUQQATK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267384
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267384
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)