Merck
ENAH03BB3735
Enamine
1,3-dimethyl 5-amino-2-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.2
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl 5-amino-2-hydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-15-9(13)6-3-5(11)4-7(8(6)12)10(14)16-2/h3-4,12H,11H2,1-2H3
InChI Key
SDBZNCSCSRGNKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749046