Merck
ENAH03BB35AA
Enamine
(2E)-3-(pyrimidin-4-yl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
150.14
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-(4-pyrimidinyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O2/c10-7(11)2-1-6-3-4-8-5-9-6/h1-5H,(H,10,11)/b2-1+
InChI Key
PPMHSAQFDNOZAL-OWOJBTEDSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370687
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370687