Merck
ENAH03BB3200
Enamine
2-hydroxy-2-(1-hydroxycyclobutyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
hydroxy(1-hydroxycyclobutyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4/c7-4(5(8)9)6(10)2-1-3-6/h4,7,10H,1-3H2,(H,8,9)
InChI Key
KNBCZPQLRVXXCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073320
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073320
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)