Merck
ENAH03BB3120
Enamine
2-(prop-2-ynamido)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.1
MDL番号:
Iupac Name
(propioloylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h1H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
NIEHWHFNJMQUMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54785
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54785
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)