Merck
ENAH03A1E4C3
Enamine
tert-butyl (2E)-3-(4-formylphenyl)prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.28
MDL番号:
mp
109-110
Iupac Name
tert-butyl (2E)-3-(4-formylphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16O3/c1-14(2,3)17-13(16)9-8-11-4-6-12(10-15)7-5-11/h4-10H,1-3H3/b9-8+
InChI Key
OFMQCKGSKVARCL-CMDGGOBGSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844856
Melting Point
109-110
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-844856
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)