Merck
ENAH03A1C929
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.15
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)4-1-5(2-10)11-3-4/h1-3H
InChI Key
BRJDFNMABHVXNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-834015
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-834015