Merck
ENAH03A1B708
Enamine
(2-methyloxan-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(6-8)4-2-3-5-9-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
QOZMKNPLACXAEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781117
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)