Merck
ENAH03A1B416
Enamine
methyl 6-formyl-3,4-dihydro-2H-oxazine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-formyl-2,3-dihydro-4H-1,4-oxazine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c1-11-7(10)8-2-3-12-6(4-8)5-9/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
BREQJLYSGKYESH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781027
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781027