Merck
ENAH03A18EEE
Enamine
3-bromofuran-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.98
MDL番号:
mp
51-53
Iupac Name
3-bromofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2BrNO/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2H
InChI Key
PKBHDRWOPSSOIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178095
Melting Point
51-53
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178095
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)