Merck
ENAH03A181AC
Enamine
4-chlorothiophene-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.1
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H2Cl2O2S2/c5-3-1-9-2-4(3)10(6,7)8/h1-2H
InChI Key
RHKPSMIYICGGOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168218
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168218