Merck
ENAH03A0E568
Enamine
3-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
Iupac Name
3-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6-5-7(10(2)9-6)3-4-8(11)12/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
ZQZXVPZVLPHQMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1138981
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1138981
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)