Merck
ENAH03A0A3B6
Enamine
methyl 2-methyl-3-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-oxo-3-(2-thienyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-6(9(11)12-2)8(10)7-4-3-5-13-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
RXPGQCZSLGRUDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126980
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1126980
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)