Merck
ENAH03A08377
Enamine
4,4-difluorobutane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.61
MDL番号:
Iupac Name
4,4-difluorobutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H7ClF2O2S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h4H,1-3H2
InChI Key
DTRYOMRJWMCQHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1120619