Merck
ENAH03A024C1
Enamine
2-(tribromomethyl)oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.77
MDL番号:
Iupac Name
2-(tribromomethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C3H3Br3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2
InChI Key
RETDLDJGIUNIEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)