Merck
ENAH03A01D4E
Enamine
2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2.ClH/c1-4(6(10)11)9-3-5(7)2-8-9;/h2-4H,7H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI Key
BJKNFYIGSKGCJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651376
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651376