Merck
ENAH03A01911
Enamine
(2-fluoro-3-nitrophenyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.64
MDL番号:
Iupac Name
(2-fluoro-3-nitrophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO4S/c8-15(13,14)4-5-2-1-3-6(7(5)9)10(11)12/h1-3H,4H2
InChI Key
JVZQNNPQUDLNBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-293043