Merck
ENAH03A01712
Enamine
2-bromo-4-chloro-1-(chloromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.93
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-1-(chloromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3H,4H2
InChI Key
SNPYGOQMBFNDLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257702
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257702
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)