Merck
ENAH03A0161F
Enamine
4-bromo-2-chloro-1-(difluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.46
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-1-(difluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4BrClF2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)12-7(10)11/h1-3,7H
InChI Key
DWKPACZUZNQYSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218311
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218311