Merck
ENAH03A014E2
Enamine
5,5,5-trifluoropentane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.63
MDL番号:
Iupac Name
5,5,5-trifluoro-1-pentanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF3O2S/c6-12(10,11)4-2-1-3-5(7,8)9/h1-4H2
InChI Key
UBXGNBBPHWQKJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086665