Merck
ENAH03A009EA
Enamine
ethyl 2,4-dichlorobenzene-1-carboximidate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.54
MDL番号:
mp
186-190
Iupac Name
ethyl 2,4-dichlorobenzenecarboximidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO.ClH/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11;/h3-5,12H,2H2,1H3;1H
InChI Key
COHOKOXFVJTVLA-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084805
Melting Point
186-190
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084805