Merck
ENAH03A0036B
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-9-3-2-4(8-9)5(10)7-6/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,10)
InChI Key
VHRVJYZZWNADNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1082730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1082730
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)