Merck
ENAH039FE8C8
Enamine
1-(7-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.71
MDL番号:
mp
101-102
Iupac Name
1-(7-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H9ClOS/c1-6-8-4-3-5-9(12)11(8)14-10(6)7(2)13/h3-5H,1-2H3
InChI Key
JTVIOSNFWXXECZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073244
Melting Point
101-102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073244