Merck
ENAH0385C964
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9(14)7-10-5-6-13(8-10)11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
RAJZCIOEJRDKLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796855
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796855
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)