Merck
ENAH0385BF65
Enamine
tert-butyl 4-(but-2-enoyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (E)-4-(but-2-enoyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-5-6-12(16)11-7-9-15(10-8-11)13(17)18-14(2,3)4/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3/b6-5+
InChI Key
DDSQDOFHRREAHJ-AATRIKPKSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-795929
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-795929
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)