Merck
ENAH03856A6E
Enamine
3-[(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)methyl]aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.12
MDL番号:
Iupac Name
3-[(4-chloro-1H-pyrazol-1-yl)methyl]phenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-9-5-13-14(7-9)6-8-2-1-3-10(12)4-8;/h1-5,7H,6,12H2;1H
InChI Key
MMMCNWFGOVHYFJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762887
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762887