Merck
ENAH03856434
Enamine
2-(2,2-difluorocyclopentyl)ethane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.68
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,2-difluorocyclopentyl)ethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H11ClF2O2S/c8-13(11,12)5-3-6-2-1-4-7(6,9)10/h6H,1-5H2
InChI Key
XGFABBBZIGOLFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736797
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736797