Merck
ENAH03856262
Enamine
1-{3-[(2,4-dimethylphenyl)sulfanyl]phenyl}piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.91
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-((2,4-dimethylphenyl)thio)phenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H22N2S.ClH/c1-14-6-7-18(15(2)12-14)21-17-5-3-4-16(13-17)20-10-8-19-9-11-20;/h3-7,12-13,19H,8-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
QSYZNJMAMIOXCO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736722
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736722
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)