Merck
ENAH03855EDE
Enamine
(tert-butylsulfamoyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
57-59
Iupac Name
N-(tert-butyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O2S/c1-4(2,3)6-9(5,7)8/h6H,1-3H3,(H2,5,7,8)
InChI Key
HYIPUSUKAXTWME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Melting Point
57-59
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)