Merck
ENAH03855DB2
Enamine
2-(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(4,5-dimethoxy-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-7-4-9(14-2)10(15-3)5-8(7)6-11(12)13/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
FGHGIZDPWFKTDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189655
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189655