Merck
ENAH03855D68
Enamine
5-sulfofuran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.15
MDL番号:
Iupac Name
5-sulfo-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C5H4O6S/c6-5(7)3-1-2-4(11-3)12(8,9)10/h1-2H,(H,6,7)(H,8,9,10)
InChI Key
GZXIBGIUGORTLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156557
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156557
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)