Merck
ENAH03855CE7
Enamine
tert-butyl 1-(5-formylfuran-2-yl)piperidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.34
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1-(5-formylfuran-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(18)11-6-8-16(9-7-11)13-5-4-12(10-17)19-13/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
AJLGONUVHVSAIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)