Merck
ENA964491881
Enamine
2-(4-fluorophenoxy)ethane-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-fluorophenoxy)ethane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8F2O3S/c9-7-1-3-8(4-2-7)13-5-6-14(10,11)12/h1-4H,5-6H2
InChI Key
DZSXWXZUCOECNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727158
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)